Learn More
Thermo Scientific™ Capuchons de membrane Orion™ pour sonde polarographique d'oxygène dissous
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
58.30€ - 125.00€
Spécification
Type | Accessoires pour sondes à oxygène dissous |
---|---|
Type de sonde | Sonde d’oxygène dissous polarographique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654603
|
Thermo Scientific™
080515 |
Sondes d’OD Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F | 1 bouchon |
58.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11767757
|
Thermo Scientific™
081003 |
Sondes d’OD Orion 080510MD, 081010MD, 081010 | Trois bouchons |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
Les capuchons vissants commodes permettent d'assurer une performance optimale de la sonde.
Garantie : Prêt à l’emploiSpécification
Accessoires pour sondes à oxygène dissous | |
Sonde d’oxygène dissous polarographique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.