Learn More
Thermo Scientific™ Capuchons de membrane Orion™ pour sonde polarographique d'oxygène dissous
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
Marque: Thermo Scientific™ 081003
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les capuchons de membrane Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous réduisent le temps d'entretien de la sonde et éliminent les problèmes d'assemblage.
Les capuchons vissants commodes permettent d'assurer une performance optimale de la sonde.
Garantie : Prêt à l’emploiSpécification
Sondes d’OD Orion 080510MD, 081010MD, 081010 | |
Accessoires pour sondes à oxygène dissous | |
Trois bouchons | |
Sonde d’oxygène dissous polarographique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.