Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ F40904
87.38 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Garantie : Déballage
Spécification
Orion Fluoride 0.5 ppm as F- Standard Premixed with TISAB II, 475 mL | |
1 Bottle | |
Calibration Standard | |
Yes | |
Yes | |
Électrodes sélectives d’ions fluorures | |
Liquid |
0.5 ppm as F- with TISAB II | |
475 mL | |
Incolore | |
C of A Acceptance Range: 0.25 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) | |
Calibration Standard | |
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.