Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Code produit. p-4521283
Click to view available options
Concentration:
0,1 M
0,5 ppm sous forme de F avec TISAB II
0.1M
1 ou 10 ppm
1000 ppm
1000 ppm
100ppm
100 ppm
10ppm
10 ppm
1m
1 ppm
2 ppm
5 ppm sous forme de F- avec TISAB II
Conditionnement:
1 pièce
475mL
Code produit. 11757677
Marque: Thermo Scientific™ 951006
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Standard ammoniac
Conditionnement bouteille
Certificat d’analyse Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Ammonium Chloride
Traçabilité au NIST Yes
Gamme de produits Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP
Concentration 0,1 M
Couleur Incolore
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions ammonium
Type de solution Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Type Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Quantité 475ml
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.