Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 930707
Code nomenclature Nacres: NA.24
Detalles adicionales : Poids : 1.00000kg
Descripción
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Especificaciones
Norme nitrate | |
bouteille | |
Solution-étalon | |
Yes | |
Yes | |
Électrode sélective aux ions nitrates | |
Liquid |
100ppm | |
475ml | |
Transparents | |
C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP |
Seguridad y manipulación
- Nitrate as Nitrogen Standard 100 ppm N
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Consejos de prudencia
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: potassium nitrate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.