Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 941707
69.58 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21813" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.47700kg
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Étalon de chlorure | |
Flacon | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Yes | |
Yes | |
Électrodes sélective d’ions chlorures |
100 ppm | |
475 ml | |
Transparents | |
C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Sodium Chloride as Chloride | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.