Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ 940916
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11777647
  • 498.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Spécification
Orion Fluoride Standards Premixed with TISAB II Bulk Pack, 4 bottles of 1 ppm as F- with TISAB II (040906) and 4 bottles of 10 ppm as F- with TISAB II (040908)
bouteille
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Yes
Yes
Électrodes sélectives d’ions fluorures
Liquid
1 ou 10 ppm
475ml
Colorless
C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040906) and 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040908)
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.