Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 040908
82.48 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21813" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Étalon de fluorure | |
1 Bottle | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Yes | |
Yes | |
Électrodes sélectives d’ions fluorures |
10 ppm | |
475 ml | |
Bleu | |
C of A Acceptance Range: 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.