Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 650700
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Orion Sodium Known Addition KAP Kit | |
4 Bottles (3 Bottles of 1 M NaCl Standard with ISA, 1 Bottle of ISA Solution) | |
Solution-étalon | |
Yes | |
Yes | |
Électrodes sélectives d’ions sodium |
1m | |
475ml | |
Transparent | |
C of A Acceptance Range: 1.000 M +/- 0.005 M Sodium Chloride | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
Sécurité et traitement
- Sodium Kap Analysis Standard with ISA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.