Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ 940906
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7681-49-4 Poids : 0.80000kg
Code produit. 11737647
  • 99.10€ / 475mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Spécification
Norme fluorure
Flacon
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Yes
Yes
Électrodes sélectives d’ions fluorures
0.1M
475 ml
Transparents
C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Fluoride
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.