Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ 950206
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 144-55-8 Poids : 0.49500kg
Code produit. 11727677
  • 117.00€ / 475mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Spécification
Orion Carbon Dioxide 0.1 M NaHCO3 Standard, 475 mL
bouteille
Solution-étalon
Yes
Yes
Électrodes sélectives d’ions (dioxyde de carbone)
Liquid
0,1 M
475ml
Transparents
C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Bicarbonate
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Carbon Dioxide Ion Selective Electrodes Including 9502BNWP
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.