Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes à fluorure Orion™
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™.
Marque: Thermo Scientific™ 9409SC
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™. La jonction Thermo Scientific™ Sure-Flow™ simplifie le nettoyage et s’utilise très simplement avec les échantillons difficiles. L’électrode à demi-cellule nécessite une électrode de référence distincte. Nous recommandons d’utiliser l’électrode de référence 900100 avec les électrodes à demi-cellule 9409BN et 9409SC.
La mesure du fluorure dans l’eau potable à l’aide d’une électrode sélective d’ions est une méthode ASTM approuvée : Une électrode de référence séparée ASTM D1179 A est inutile avec cette électrode combinée au fluorure, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon
- La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
- Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
- L’électrode à demi-cellule fluorure, utilisée en conjonction avec l’électrode de référence à simple jonction Orion 900100, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow :
- Numéro de catalogue des étalons : 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F- ; 040906 — 1 ppm F- avec TISAB II ; 040907 — 2 ppm F- avec TISAB II ; 940908 — 10 ppm F- avec TISAB II
- Numéro de catalogue ISA requis : 940909 — TISAB II ; 940911 — TISAB III
Spécification
Bouchon à vis | |
0,51 po | |
900061 (9609BNWP et 960900) ; 900001 avec électrode de référence à simple jonction 900100 (9409BN, 9409SC et 940900) | |
39 in | |
1 m | |
Continu : 32 à 176°F ; Intermittent : 32° à 212°F | |
En continu : 0° à 80°C ; intermittent : 0 à 100°C | |
Single Cell Ion Selective Electrode |
Demi-cellule à semiconducteurs | |
13mm | |
4.33 in | |
110 mm | |
Époxy | |
Appareils de mesure ISE | |
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated | |
Yes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.