Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes à fluorure Orion™
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™.
725.61€ - 877.37€
Spécification
Diamètre (impérial) du corps | 0,51 po |
---|---|
Diamètre (métrique) du corps | 13 mm |
Type de solution de remplissage | 900061 (9609BNWP et 960900) ; 900001 avec électrode de référence à simple jonction 900100 (9409BN, 9409SC et 940900) |
Longueur (impériale) | 4.33 in |
Longueur (impériale) du câble | 39 in |
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10769161
|
Thermo Scientific™
9409BN |
Demi-cellule à l’état solide | L’adaptateur BNC est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 |
779.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10663951
|
Thermo Scientific™
9409SC |
Demi-cellule à semiconducteurs | Bouchon à vis |
725.61€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10374141
|
Thermo Scientific™
9609BNWP |
Construction combinée à semiconducteurs Ionplus Sure-Flow | BNC étanche |
877.37€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™. La jonction Thermo Scientific™ Sure-Flow™ simplifie le nettoyage et s’utilise très simplement avec les échantillons difficiles. L’électrode à demi-cellule nécessite une électrode de référence distincte. Nous recommandons d’utiliser l’électrode de référence 900100 avec les électrodes à demi-cellule 9409BN et 9409SC.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur, la date antérieure prévalant (la date la plus ancienne étant retenue).Spécification
0,51 po | |
900061 (9609BNWP et 960900) ; 900001 avec électrode de référence à simple jonction 900100 (9409BN, 9409SC et 940900) | |
39 in | |
1 m | |
Continu : 32 à 176°F ; Intermittent : 32° à 212°F | |
En continu : 0° à 80°C ; intermittent : 0 à 100°C |
13 mm | |
4.33 in | |
110 mm | |
Époxy | |
Appareils de mesure ISE | |
Yes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.