Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée série économique Orion™, non rechargeable, semi-micro ; gamme de pH comprise entre 0 et 12, connecteur BNC
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ Economy Series, une électrode de routine remplie de gel avec jonction à mèche.
138.00€ - 286.00€
Spécification
Description | Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence |
---|---|
Jonction | Mèche |
Matériau | Époxy |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
Température (impériale) en fonctionnement | 32°F à 176°F |
Product Code | Brand | Type | Types de connecteurs | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type | Types de connecteurs | Price | Quantity & Availability | ||||
10111261
|
Thermo Scientific™
9106BNWP |
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable | BNC étanche |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10314191
|
Thermo Scientific™
911600 |
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, semi-micro | BNC |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10329930
|
Thermo Scientific™
912600 |
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, flacon | BNC |
286.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10597781
|
Thermo Scientific™
913600 |
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, surface plane | BNC |
261.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ Economy Series, une électrode de routine remplie de gel avec jonction à mèche. Son corps en époxy incassable s’étend au-delà de l’ampoule de verre à détection de pH pour les conditions difficiles. Il offre une durabilité permettant une utilisation en laboratoire ou sur le terrain avec une conception nécessitant peu d’entretien et ne nécessitant aucune solution de remplissage.
- Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence
- 9106BNWP a une gamme de pH de 0 à 14 ; Tous les autres ont une gamme de pH de 0 à 12.
- Plage de températures de 0° à 80°C (32° à 176°F)
- Modèles à usage général et à surface plate : corps de 4.31″ (11 cm) de long × 0.43″ (12 mm) de dia., bouchon de 0.62″ (16 mm) de dia.
- Modèle semi-micro : corps de 5.93″ (15 cm) de long × 0.25″ (6 mm) de dia., bouchon de 0.18″ (10 mm) de dia.
Modèle 91-06 :
- Connecteur BNC étanche
Modèles à usage général, à flacon, semi-micro et à surface plate :
- Connecteur BNC
Specifications
Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence | |
Époxy | |
32°F à 176°F |
Mèche | |
0°C à 80°C | |
1 m |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.