Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée série économique Orion™, non rechargeable, semi-micro ; gamme de pH comprise entre 0 et 12, connecteur BNC
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ Economy Series, une électrode de routine remplie de gel avec jonction à mèche.
Marque:  Thermo Scientific™ 913600
221.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10597781
  • 261.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ Economy Series, une électrode de routine remplie de gel avec jonction à mèche. Son corps en époxy incassable s’étend au-delà de l’ampoule de verre à détection de pH pour les conditions difficiles. Il offre une durabilité permettant une utilisation en laboratoire ou sur le terrain avec une conception nécessitant peu d’entretien et ne nécessitant aucune solution de remplissage.
  • Électrolyte Ag/AgCl gélifié en permanence
  • 9106BNWP a une plage de pH comprise entre 0 et 14 ; toutes les autres ont une plage de pH comprise entre 0 et 12
  • Plage de températures 0° à 80°C (32° à 176°F)
  • Modèles à usage général et à surface plane : Corps 4,31″ long (11 cm) × 0,43″ diamètre (12 mm), bouchon 0,62″ diamètre (16 mm)
  • Modèle semi-micronique : Corps 5,93″ long (15cm) × 0,25″ diamètre (6mm), bouchon 0,18″ diamètre (10mm)
Modèle 91-06 :
  • Connecteur BNC étanche
Modèles à usage général, à flacon, semi-micronique et à surface plate :
  • Connecteur BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence
Mèche
0 à 12
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, surface plane
32°F à 176°F
11 cm
0.43 in
12 mm
BNC
Époxy
0°C à 80°C
pH-mètre Orion
4.31 in
1 m
0.62 in
16 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.