Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour chlorure Orion™
Mesurez le chlorure libre dans la plage de 1 x 10-5 M à 1 M avec les électrodes pour chlorure Thermo Scientific™ Orion™.
655.31€ - 833.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Les électrodes de chlorure peuvent être utilisées sur n’importe quel instrument de mesure ISE avec une connexion BNC. Les électrodes peuvent également être utilisées sur des instruments de mesure ayant une variété d’entrées lorsqu’un câble adaptateur est utilisé.
Type Électrode combinée sélective d’ions
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
10171111
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9417BN
Demi-cellule à semiconducteurs BNC
663.30€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10430063
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9417SC
Demi-cellule à semiconducteurs Bouchon à vis
655.31€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10599511
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9617BNWP
Construction combinée à semiconducteurs Ionplus Sure-Flow Waterproof BNC
833.15€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Les électrodes de chlorure peuvent être utilisées sur n’importe quel instrument de mesure ISE avec une connexion BNC. Les électrodes peuvent également être utilisées sur des instruments de mesure ayant une variété d’entrées lorsqu’un câble adaptateur est utilisé.
Électrode combinée sélective d’ions
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Électrodes pour chlorure Orion™