Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes chlorure Orion™
L'électrode chlorure Thermo Scientific™ Orion 931701 permet de mesurer le chlorure libre dans la gamme de 1 x 10-5 M à 1 M.
Marque: Thermo Scientific™ 9417SC
522.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
L'électrode chlorure Thermo Scientific™ Orion 931701 permet de mesurer le chlorure libre dans la gamme de 1 x 10-5 M à 1 M.
L'électrode chlorure Orion 931701 remplace l'électrode chlorure Orion 92-17 et peut être utilisée en présence de faibles concentrations de sulfure, iodure et cyanure.
- Solutions-étalons : 941706 (0,1 M NaCl) ; 941707 (100 ppm Cl) ; 941708 (1 000 ppm Cl)
- ISA requis : 940011 ou 941709/CISA
Spécification
Bouchon à vis | |
Avec connecteur à bouchon à vis | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Demi-cellule à semiconducteurs | |
Les électrodes de chlorure peuvent être utilisées sur n’importe quel instrument de mesure ISE avec une connexion BNC. Les électrodes peuvent également être utilisées sur des instruments de mesure ayant une variété d’entrées lorsqu’un câble adaptateur est utilisé. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.