Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes calcium Orion™
Les électrodes calcium Thermo Scientific™ Orion 9320BN et Orion 9720BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le calcium dans les solutions aqueuses.
288.44€ - 1316.55€
Spécification
Jonction | La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10587211
|
Thermo Scientific™
932001 |
Module de rechange pour électrode demi-cellule au calcium 9320BN |
288.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12033363
|
Thermo Scientific™
9320BN |
Électrode de calcium demi-cellule avec connecteur BNC | N/A | ||||||
10599701
|
Thermo Scientific™
972001 |
Module de rechange pour électrode de calcium combinée 9720 BNWP |
311.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11986089
|
Thermo Scientific™
9720BNWP |
Électrode combinée calcium avec connecteur BNC étanche |
958.77€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les électrodes calcium Thermo Scientific™ Orion 9320BN et Orion 9720BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le calcium dans les solutions aqueuses.
L'Orion 9720BNWP offre des avantages supplémentaires découlant du concept de référence combinée Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon- La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
- Alors que les jonctions d'électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon
- Numéro de référence des étalons : 922006 (0,1 M CaCl2) ; 923206 (100 ppm)
- Numéro de catalogue ISA requis : 932011
Spécification
La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.