Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour calcium Orion™
Les électrodes calcium Thermo Scientific™ Orion 9320BN et Orion 9720BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le calcium dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 972001
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques du calcium dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour calcium Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9720BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. À utiliser avec le module 972001.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les petits échantillons.
Produits associés :
- Étalons : 922006 (0,1 M CaCl2) ; 923206 (100 ppm)
- ISA requis : 932011
Spécification
Module de rechange pour électrode de calcium combinée 9720 BNWP | |
La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive | |
Appareils de mesure ISE | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.