Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs BOD Orion™ pour sondes polarographique d'oxygène dissous
Les adaptateurs BOD Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous permettent d'assurer une performance optimale et appropriée de la sonde.
160.00€ - 174.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain) |
---|---|
Type | Adaptateur DBO |
Comprend | Entonnoir d’agitation et une gaine d’adaptateur d’électrode |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798236
|
Thermo Scientific™
080160 |
DBO adaptateur |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708246
|
Thermo Scientific™
080360 |
À utiliser avec 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les adaptateurs BOD Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous permettent d'assurer une performance optimale et appropriée de la sonde.
Les adaptateurs incluent un entonnoir d'agitation et une gaine d'adaptateur d'électrode pour flacon BOD
Spécification
Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain) | |
Adaptateur DBO | |
Entonnoir d’agitation et une gaine d’adaptateur d’électrode |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.