Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs BOD Orion™ pour sondes polarographique d'oxygène dissous
Les adaptateurs BOD Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous permettent d'assurer une performance optimale et appropriée de la sonde.
Marque:  Thermo Scientific™ 080360
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11708246
  • 160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
Les adaptateurs BOD Thermo Scientific Orion pour sondes polarographiques d'oxygène dissous permettent d'assurer une performance optimale et appropriée de la sonde.
Les adaptateurs incluent un entonnoir d'agitation et une gaine d'adaptateur d'électrode pour flacon BOD
Spécification
Spécification
À utiliser avec 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005
Sonde à oxygène dissous Orion (de laboratoire ou terrain)
Adaptateur DBO
Entonnoir d’agitation et une gaine d’adaptateur d’électrode
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.