Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour échantillonneur automatique Orion™ AutoTration™ 500
Changez rapidement d’échantillons grâce aux accessoires pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration™ 500.
Marque: Thermo Scientific™ ASB150
Description
Changez rapidement d’échantillons grâce aux accessoires pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration™ 500.
- Racks interchangeables pour s’adapter aux tailles et volumes des échantillons
- Choix entre racks à 48 et à 28 positions
- Tailles de bécher : 45, 50 et 150 ml
- Support d’électrode de rechange pour chaque modèle
Spécification
150mL | |
150 ml en plastique Gobelets | |
Accessoires pour titrateurs | |
50 béchers (150 ml) |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.