Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour échantillonneur automatique Orion™ AutoTration™ 500
Description
Gardez l’analyse des échantillons automatisée grâce aux accessoires pour l’ancien échantillonneur automatique Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500. Grâce à un choix de racks à 48 et 28 positions, ces produits offrent une flexibilité avec des racks interchangeables pour s’adapter à la taille et au volume des échantillons.
- Racks interchangeables pour s’adapter aux tailles et volumes des échantillons
- Choix entre racks à 48 et à 28 positions
- Tailles de bécher : 45, 50 et 150 ml
- Support d’électrode de rechange pour chaque modèle
Spécification
Spécification
| Taille du conteneur | 50 ml |
| Description | 50 ml en plastique Gobelets |
| Type | Accessoires pour titrateurs |
| Comprend | 50 béchers (50 ml) |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique AT5050 AutoTration-500 avec rack 48 positions |