Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Marque:  Thermo Scientific™ ACR012
Code produit. 15199182
  • 121.61€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Les tests en tube de digestion et tests en tube de réaction sont préprogrammés dans l’instrument de mesure Orion AQ3700. Certains tests répertoriés ont seulement des composants liquides, comme le test SPADNS AC2009 pour le fluorure, et d’autres ont des réactifs liquides et en poudre ou des réactifs liquides et en comprimés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes de réaction LR pour ammoniac AQUAfast, 50 tubes
Tube de réaction
Ensemble de 3 : 50 tubes de réaction LR pour réactif de diluant à l’ammoniac, 50 sachets de poudre de salicylate d’ammonium, 50 sachets de poudre de cyanurate d’ammonium
0,02 à 2,5mg/L N
Ammoniac
Eaux usées : Méthodes standard4500-NH3 F-1997
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700
50 tubes
Salicylés
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.