Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Marque: Thermo Scientific™ ACD095AH
Description
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Les tests en tube de digestion et tests en tube de réaction sont préprogrammés dans l’instrument de mesure Orion AQ3700. Certains tests répertoriés ont seulement des composants liquides, comme le test SPADNS AC2009 pour le fluorure, et d’autres ont des réactifs liquides et en poudre ou des réactifs liquides et en comprimés.
Spécification
Tubes à digestion de phosphate (acide hydrolysable) AQUAfast, 50/boîte | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 | |
50 tubes | |
Thermoréacteur AQUAfast COD165 (n° de catalogue COD165) | |
Phosphate |
Tube à digestion | |
Ensemble de 3 : 50 tubes à digestion de réactif d’acide phosphorique, 1 solution d’hydroxyde de sodium N, 50 sachets de poudre de réactif de phosphate | |
0,02 à 1,6 mg/l de P | |
Digestion acide, acide ascorbique |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide