Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9156BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9156BNWP est destinée aux mesures de pH de routine réalisées dans des conditions difficiles.
179.14€ - 184.92€
Spécification
Jonction | Fibre de verre |
---|---|
Matériau | Corps époxy |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
Type de solution de remplissage | KCl 4M avec Ag / AgCl |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10136620
|
Thermo Scientific™
9156BNWP |
Preuve de l'eau |
184.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10577591
|
Thermo Scientific™
9156SC |
vis | N/A | ||||||
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9156BNWP est destinée aux mesures de pH de routine réalisées dans des conditions difficiles.
Son corps incassable enveloppe le bulbe capteur en verre pour une protection accrue.
- Matériau : corps en époxy
- Gamme de pH : 0 à 14 Plage de température : 0° à 90 °C Référence : Ag/AgCl Jonction : fibre de verre Dimensions : 120 x 12 mm
- Précision du pH : 0,02
- Solution de remplissage : 4 M de KCL avec de l’Ag/AgCl
- Rechargeable
- Pour les mesures de pH de routine
- Destinée à être utilisée sur le terrain, en classe ou en laboratoire
- Diamètre du capuchon : 16 mm
Spécification
Fibre de verre | |
0 à 14 | |
KCl 4M avec Ag / AgCl | |
0,02 | |
4,7 po | |
0,47 in | |
16mm |
Corps époxy | |
0°C à 90°C | |
Ag/AgCl | |
32°F à 194°F | |
120mm | |
12mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.