Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9156BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9156BNWP est destinée aux mesures de pH de routine réalisées dans des conditions difficiles.
Marque: Thermo Scientific™ 9156BNWP
156.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9156BNWP est destinée aux mesures de pH de routine réalisées dans des conditions difficiles.
Son corps incassable enveloppe le bulbe capteur en verre pour une protection accrue.
Inclut :
- Flacon de 60 mL de solution de remplissage pour électrode Orion, 900011
Spécification
Avec connecteur étanche | |
Fibre de verre | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée, connecteur BNC étanche | |
pH-mètre Orion | |
0,02 | |
4,7 po | |
0,47 in | |
16mm |
Preuve de l'eau | |
Corps époxy | |
0°C à 90°C | |
KCl 4M avec Ag / AgCl | |
Ag/AgCl | |
32°F à 194°F | |
120mm | |
12mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.