Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à embout perforant Orion™ 8163BNWP ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Marque:  Thermo Scientific™ 8163BNWP
Code produit. 10304721
  • 449.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
Caractéristiques
  • Pour les mesures de pH sur des produits alimentaires semi-solides (fromage, viande, fruits, pain et autres échantillons similaires)
  • Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
  • Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
Inclut :
  • Bouteille de 60ml de solution de remplissage d’électrode ROSS, 810007
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Avec connecteur BNC étanche
céramique
0 à 14
Électrode de pH combinée à pointe effilée, connecteur BNC étanche
3M KCl
60 ml bouteille de ROSS solution électrode de remplissage
0,01
32°F à 212°F
20mm
BNC
corps en verre
0°C à 100°C
< 0.002pH/day
pH-mètre standard, connecteur BNC
ROSS
100 pi
lance
Certificats
Voir les accessoires
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.