Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à embout perforant Orion™ 8163BNWP ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
312.70€ - 449.24€
Spécification
Jonction céramique
Matériau corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Dérive < 0.002pH/day
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
10304721
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
8163BNWP
BNC
449.24€
1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10793101
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8163SC
vis Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8163BNWP ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
  • Gamme de pH : 0 à 14
  • Plage de température : 0° à 100 °C
  • Référence interne : ROSS
  • Jonction : céramique
  • Dimensions : 110 mm
  • Précision du pH : 0,01
  • Solution de remplissage : 3 M de KCL
  • Embout : perforant, Longueur : 4,5 x 20 mm
  • Matériau : corps en verre
  • Échantillons jusqu’à 100 μl
  • Pour les mesures de pH sur des produits alimentaires semi-solides (fromage, viande, fruits, pain et autres échantillons similaires).
  • Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
  • Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode ROSS, 810007
Spécification
Spécification
céramique
0 à 14
< 0.002pH/day
60 ml bouteille de ROSS solution électrode de remplissage
0,01
32°F à 212°F
20mm
corps en verre
0°C à 100°C
3M KCl
ROSS
100 pi
lance
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.