Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée semi-micro Orion™ ROSS™ avec connecteur à tête vissante
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée semi-micro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™.
347.73€ - 510.00€
Spécification
Description Embout semi-micro
Jonction céramique
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
10191061
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
8103BN
BNC
347.73€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10589511
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
8103SC
Bouchon à vis Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée semi-micro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™. Les résultats sont trois à cinq fois plus précis que ceux des électrodes classiques.
Caractéristiques :
  • Fonctionne en cas extrême d’échantillons variant de l’un à l’autre de 50°C ou plus
  • La dérive est inférieure à 0.002 pH par jour, la restandardisation est réduite au minimum.
  • Adaptée pour les tubes à essai, mesure des échantillons aussi petits que 0.2 ml
  • Pointe semi-micro
  • Diamètre du bouchon : 16 mm
Contenu :
  • Un flacon de 60 ml de solution de remplissage, n° de catalogue Orion 810007
Recommandée pour :
  • Les applications cliniques et pharmaceutiques, et les laboratoires alimentaires, partout où la taille de l’échantillon est une contrainte
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à compter de la date d’expédition par le vendeur, selon le premier événement
Spécification
Spécification
Embout semi-micro
Corps en verre
0°C à 100°C
KCl 3 M
0.01
32°F à 212°F
165 mm
céramique
0 à 14
< 0.002pH/day
ROSS
Pour obtenir une réponse rapide et une jonction à écoulement libre, le bulbe capteur et la jonction de référence ne doivent pas sécher. Stockage à court terme (une semaine maximum) : Faites tremper l’électrode dans la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS, réf. Réf. 810001. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage.
6.5 in
16 mm
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.