Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée semi-micro Orion™ ROSS™ avec connecteur à tête vissante
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée semi-micro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™.
Marque: Thermo Scientific™ 8103SC
484.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée semi-micro Thermo Scientific™ Orion™ 8103BN ROSS™. Les résultats sont trois à cinq fois plus précis que ceux des électrodes classiques.
Caractéristiques :- Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
- Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
- Adaptée aux tubes à essai, mesure des échantillons jusqu’à 0,2 ml
- Embout semi-micro
- Diamètre du bouchon : 16mm
Inclut :
- Un flacon de 60 ml de solution de remplissage, réf. Orion 810007
Recommandé dans les cas suivants :
- Laboratoires cliniques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, chaque fois que la taille des échantillons est une contrainte
Spécification
Embout semi-micro | |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée semi-micro, connecteur à bouchon à vis | |
KCl 3 M | |
ROSS | |
Pour obtenir une réponse rapide et une jonction à écoulement libre, le bulbe capteur et la jonction de référence ne doivent pas sécher. Stockage à court terme (une semaine maximum) : Faites tremper l’électrode dans la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS, réf. Réf. 810001. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. | |
6.5 in | |
16 mm |
Bouchon à vis | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
< 0.002pH/day | |
PH-mètre standard, avec câble séparé et connecteur à bouchon à vis | |
0.01 | |
32°F à 212°F | |
165 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.