Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire XLB GC Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 725850.60
Code produit. 12422840
  • 1475.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ XLB
340°C à 360°C
60 m
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
0,25 mm
GC
0,25 μm
1/boîte