Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ FFAP
Marque: Macherey-Nagel™ 726116.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ FFAP | |
240°C à 250°C | |
25 m |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
GC, Acides carboxylés libres | |
0,25 μm | |
1 de chaque |