Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Recommandée pour les analyses environnementales. Les colonnes capillaires GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 sont des colonnes de phase polaire moyenne à haute performance de 6 % de cyanopropyl-phényle et 94 % de diméthylpolysiloxane à utiliser en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Marque: Macherey-Nagel™ 726787.60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phase polaire moyenne composée de 6 % de cyanopropyl-phényl / 94 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Recommandée pour les analyses environnementales
- Phases similaires : HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Température maximale de 280°C pour un fonctionnement isotherme, 300°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G43 | |
280°C à 300°C | |
60 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 624 | |
GC | |
1,8 μm | |
1/boîte |