Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
365.00€ - 1125.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 210 |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 260°C à 280°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10680332
|
Macherey-Nagel™
726877.15 |
0,32 mm | 15 m | 0,25 μm |
374.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596691
|
Macherey-Nagel™
726880.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,5 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10082991
|
Macherey-Nagel™
726874.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,5 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10715942
|
Macherey-Nagel™
726871.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10515571
|
Macherey-Nagel™
726871.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10505571
|
Macherey-Nagel™
726871.15 |
0,25 mm | 15 m | 0,25 μm |
365.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10786502
|
Macherey-Nagel™
726877.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10516871
|
Macherey-Nagel™
726880.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,5 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10216901
|
Macherey-Nagel™
726871.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10003011
|
Macherey-Nagel™
726874.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,5 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10630722
|
Macherey-Nagel™
726877.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,25 μm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10618621
|
Macherey-Nagel™
726871.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10226231
|
Macherey-Nagel™
726877.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10398351
|
Macherey-Nagel™
726880.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,5 μm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10368441
|
Macherey-Nagel™
726874.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,5 μm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10308361
|
Macherey-Nagel™
726880.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,5 μm |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Optima™ 210 | |
Colonne capillaire GC | |
260°C à 280°C |
G1, G2, G38 | |
GC | |
1/boîte |