Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726871.15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
260°C à 280°C | |
15 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 210 | |
GC | |
0,25 μm | |
1/boîte |