Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726824.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 1701 | |
300°C à 320°C | |
60 m |
G46 | |
0,5 mm | |
GC | |
0,35 μm | |
1/boîte |