Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 725806.60
Code produit. 12422820
  • 1475.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 1 MS Accent
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
0,5 μm
1/boîte
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
0,25 mm
G1, G2, G38
360°C
60 m