Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC
559.00€ - 1630.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 1 MS Accent |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12482810
|
Macherey-Nagel™
725805.15 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
559.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12492810
|
Macherey-Nagel™
725805.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
820.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12412820
|
Macherey-Nagel™
725806.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
820.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12462810
|
Macherey-Nagel™
725802.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
882.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442810
|
Macherey-Nagel™
725801.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
820.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12432820
|
Macherey-Nagel™
725807.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
882.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12452810
|
Macherey-Nagel™
725801.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12402820
|
Macherey-Nagel™
725805.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12422820
|
Macherey-Nagel™
725806.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12472810
|
Macherey-Nagel™
725802.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442820
|
Macherey-Nagel™
725807.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Optima™ 1 MS Accent | |
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle | |
GC | |
1/boîte |
G1, G2, G38 | |
Colonne capillaire GC | |
360°C |