Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC 1 Macherey-Nagel™ OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm est une colonne de phase apolaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane à utiliser pour la chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
Marque:  Macherey-Nagel™ 726519.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10023001
  • 730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
  • Les colonnes à film épais (≥3 μm) sont particulièrement recommandées pour l’analyse des solvants
  • Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Températures maximales :
    • Colonnes avec films <3 μm : 320°C pour le fonctionnement isotherme, 340°C pour les isothermes courts dans un programme de température
    • Colonnes avec films >3 μm : 300°C pour le fonctionnement isotherme, 320°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
0,53 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 1
320°C à 340°C
30 m
G1, G2, G38
0,8 mm
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition
0,5 μm