Learn More
Sartorius™ Pointes Optifit en boîtes FlexiBulk
Solution économique, gain de place, meilleure utilisation et pureté assurée. Les pointes Sartorius™ Optifit en boîtes FlexiBulk offrent les mêmes pointes Optifit de grande qualité à utiliser avec les pipettes Biohit™ dans un emballage pratique. Disponibles en volumes de 200, 350, 1000 et 1200 μl, avec une version à large alésage.
31.20€ - 69.10€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
---|---|
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
À utiliser avec (application) | Pour un travail quotidien en laboratoire |
Format | En vrac |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15300645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790354 |
5 à 350 mu;l | Orange | 5,4cm |
69.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15310645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791004 |
10 à 1000 μl | Bleu foncé | 7,15cm |
32.15€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15340645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791204 |
50 à 1200 mu;l | Violet | 7,15cm |
32.60€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15390635
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790204 |
0,5 à 200 μl | Jaune | 5,1cm |
61.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15330645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791024 |
10 à 1000 mu;l | Bleu clair | 6,85cm |
31.20€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pointes Optifit :
- Adaptation et étanchéité parfaites pour une précision et une justesse exceptionnelles
- Mise en place / éjection souple et ergonomique des pointes grâce à la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Avec code couleur pour une mise en correspondance aisée avec les pipettes Sartorius appropriées
- Pointes à large alésage disponibles pour une meilleure distribution des échantillons difficiles, comme les liquides visqueux
- Compatibles avec les pipettes Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus et avec la plupart des pipettes d’autres marques
- Conformes aux normes de qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
Emballage FlexiBulk
- Pratique et économique
- Associe le faible coût des pointes conditionnées en vrac au gain d’espace et à l’optimisation de l’utilisation
- Réduit la taille de l’emballage jusqu’à 40 % et les déchets d’emballage de près de 50 %
- Les matériaux de la boîte FlexiBulk sont 100 % adaptés à une utilisation dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
- Organisation Pick & Place pour un chargement rapide et simple des racks et une mise en place directe des pointes
- Couvercle à ouverture / fermeture aisée pour un accès facile aux pointes et leur excellente protection
- Qualité et pureté
- Comprend les mêmes pointes de haute qualité que les autres options d’emballage
- Garantit la pureté des pointes par la délivrance de certificats propres à chaque lot
- Les pointes non stériles sont certifiées sans RNase, DNase ni endotoxines
- Fabriquées dans des conditions de salle blanche de classe ISO 8
- Le couvercle assure une bonne étanchéité pendant le transport et le stockage pour une pureté préservée
Spécification
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Pour un travail quotidien en laboratoire | |
Polypropylène |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
En vrac |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Pointes Optifit en boîtes FlexiBulk