Learn More
Sartorius™ Pointes Optifit en boîtes FlexiBulk
Solution économique, gain de place, meilleure utilisation et pureté assurée. Les pointes Sartorius™ Optifit en boîtes FlexiBulk offrent les mêmes pointes Optifit de grande qualité à utiliser avec les pipettes Biohit™ dans un emballage pratique. Disponibles en volumes de 200, 350, 1000 et 1200 μl, avec une version à large alésage.
Marque: Sartorius™ LH-B791024
22.37 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24311" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pointes Optifit :- Adaptation et étanchéité parfaites pour une précision et une justesse exceptionnelles
- Mise en place / éjection souple et ergonomique des pointes grâce à la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Avec code couleur pour une mise en correspondance aisée avec les pipettes Sartorius appropriées
- Pointes à large alésage disponibles pour une meilleure distribution des échantillons difficiles, comme les liquides visqueux
- Compatibles avec les pipettes Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus et avec la plupart des pipettes d’autres marques
- Conformes aux normes de qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
- Pratique et économique
- Associe le faible coût des pointes conditionnées en vrac au gain d’espace et à l’optimisation de l’utilisation
- Réduit la taille de l’emballage jusqu’à 40 % et les déchets d’emballage de près de 50 %
- Les matériaux de la boîte FlexiBulk sont 100 % adaptés à une utilisation dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
- Organisation “ Pick & Place ” pour un chargement rapide et simple des racks et une mise en place directe des pointes
- Couvercle à ouverture / fermeture aisée pour un accès facile aux pointes et leur excellente protection
- Qualité et pureté
- Comprend les mêmes pointes de haute qualité que les autres options d’emballage
- Garantit la pureté des pointes par la délivrance de certificats propres à chaque lot
- Les pointes non stériles sont certifiées sans RNase, DNase ni endotoxines
- Fabriquées dans des conditions de salle blanche de classe ISO 8
- Le couvercle assure une bonne étanchéité pendant le transport et le stockage pour une pureté préservée
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
10 à 1000 mu;l | |
6,85cm | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
En vrac | |
Sartorius™, Sartorius™ Biohit™, Pipeteur universel | |
Polypropylène |
Non stérile | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Pour un travail quotidien en laboratoire | |
Bleu clair | |
Optifit™ |