Learn More
Sartorius Cônes Optifit, 0,1 à 10 μl, allongées, plateaux uniques
L’accord parfait pour votre pipeteur
Marque: Sartorius 783211
116.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonctionnalité Optiload des pipeteurs Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ assurant l’adhérence et l’éjection ergonomiques et souple des pointes.
- Pointes de précision
- Exactitude et précision optimales
- Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
- Procédé de fabrication en salle blanche conforme aux normes ISO 8
- En polypropylène vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles sous formes pré-stérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
- Étiquetage informatif des racks améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
- Racks, plateaux et pointes 100 % recyclables
- Emballage plastique hermétique autour du rack assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
- Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
- Entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 min
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
0,1 à 10 mu;l | |
Stérile | |
Autoclavable | |
4,6cm | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Rack | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polypropylène |
Non-filtered | |
Gris | |
1,81 in | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Sartorius™ eLINE™ | |
Standard | |
Gris | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Optifit |