Learn More
BD Seringues jetables sans aiguilles Luer-Lok™
Des aiguilles jetables et réutilisables PrecisionGlide™ et Yale™ sont disponibles
Marque:  BD 302832
Code produit. 13530360
Description
Description
Des aiguilles jetables et réutilisables PrecisionGlide™ et Yale™ sont disponibles
  • Livrées avec protection d’embout
  • Toutes les seringues sont destinées à un usage général
  • Seringue de contrôle 14-827-52
  • Embout coulissant, embout / bouchon Luer-Lok™ disponible séparément
Les seringues avec deux capacités répertoriées offrent un affichage à double échelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
Aiguille non comprise
30 mL
Luer-Lock
Nom du produit
BD Seringues jetables sans aiguilles Luer-Lok™ > Capacité : 30 ml ; Luer-Lok ; graduations de 1 ml