Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
5.60€
Spécification
Fastening Type | Attaches |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Modèle | Plissée |
Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17790189
|
Kolmi Hopen™
M34001-30 |
Blanc |
5.60€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17710209
|
Kolmi Hopen™
M34301-30 |
Miel |
5.60€
40 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17700209
|
Kolmi Hopen™
M34201-30 |
Vert |
5.60€
40 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17700199
|
Kolmi Hopen™
M34101-30 |
Bleu |
5.60€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protects environment from droplets from wearer
- Provides protection against biological fluids
- Effective against bacteria, particles, and viruses
- Non-irritating inner layer
- Inner layer is specially designed to reduce moisture and wick away sweat
- Used by healthcare workers to reduce risk of infection or in the operating room
Spécification
Attaches | |
Plissée | |
Oui | |
Oui |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Médical | |
40 Paquets |