Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor
The built-in visor of this medical mask helps protect the wearer from being splashed by biological fluids.
Marque: Kolmi Hopen™ M34101V-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection contre les liquides humains, les bactéries, les particules et les virus
- Le pliage anatomique réduit l’exposition au visage
- Couche intérieure conçue pour éliminer l’humidité et la sueur
- Visière en polyester transparent avec traitement anti-buée des deux côtés
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Médical | |
25 Paquets |
Attaches | |
Masque combiné avec protection oculaire | |
Oui | |
Oui |