Learn More
Gibco™ OneFeed™ Supplement
A versatile medium supplement.
76.75€ - 1650.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Lignée cellulaire | CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO |
Classification | Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines |
Forme | Poudre |
Type de produit | Supplément de milieu |
Description
Gibco™ OneFeed™ Supplement is a chemically-defined, animal-free, protein-free feed shown to enhance protein production when used in a variety of commercially available medium.Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines | |
Supplément de milieu |
CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO | |
Poudre | |
Aucun composant d’origine animale |