Learn More
Gibco™ OneFeed™ Supplement
A versatile medium supplement.
Marque: Gibco™ 670110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le complément Gibco™ OneFeed™ est un apport nutritif défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines, qui permet d’accroître la production de protéines lorsqu’il est utilisé dans de nombreux milieux disponibles dans le commerce.Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines | |
Supplément de milieu | |
2 L |
CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO | |
Poudre | |
Récipient | |
Aucun composant d’origine animale |