Learn More
Memmert™ Bains d’huile ONE™
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains d’huile ONE™ Memmert™ offrent diverses protections thermiques grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marque: Memmert™ ONE22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Une gamme de racks de tubes à essai, paniers et autres accessoires est disponible. Veuillez contacter le service client.- Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
- Affichage numérique
- 2 x capteurs PT100
- Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
- Alarme sonore et visuelle
- Protection contre la surchauffe
Spécification
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue | |
CE, VDE, GS | |
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température | |
ONE 22 | |
±0,1°C | |
350 mm | |
290 mm | |
220 mm | |
20 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
22 L | |
Digital LED | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
578 mm | |
436 mm | |
296 mm | |
350 mm | |
16 kg | |
2 W |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Bains d’huile ONE™ > Dimensions intérieures : l290 x H 220 mm ; capacité : 22 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu