Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Oxoid™ ONE pour Salmonella
Le bouillon Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE pour Salmonella est un bouillon d’enrichissement sélectif pour détecter les espèces de Salmonella dans des échantillons alimentaires.
610.00€ - 5295.00€
Spécification
Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
---|---|
Description | Base de bouillon ONE pour Salmonella |
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15832347
|
Thermo Scientific™
CM1091T |
5 kg |
5295.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13285919
|
Thermo Scientific™
CM1091B |
500 g |
610.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Enrichissez et récupérez Salmonella spp. à partir d’échantillons alimentaires en une seule étape grâce à la base Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella, une fois préparée avec le supplément sélectif Thermo Scientific Oxoid ONE Broth-Salmonella (SR0242).
Nécessite un supplément de bouillon ONE pour Salmonella, Réf. SR00242E.Spécification
10°C à 30°C | |
Base de bouillon ONE pour Salmonella | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans